Isobutilamina

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine

122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 72.2 EUR
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutilamina
Isobutilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0.73 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008146
Núm. CAS: 78-81-9
UN: 1214
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05149

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR