Isoniazida 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide

122600050 122601000 122605000
ACRO122600050EA 39.8 EUR
ACRO122600050 ACRO122601000 ACRO122605000
Isoniazida 99%
Isoniazida
Formula: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006426
Núm. CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Índice Merck: 13,05205

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR