Bromuro de hidrógeno 33% (w/w) in glacial acetic acid, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 164 EUR
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Bromuro de hidrógeno 33% (w/w) in glacial acetic acid, puro
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
Densidad: 1,42 g/cm³
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm