Sodio acetato trihidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetato de sodio trihidrato
123240010 123240050
ACRO123240010EA 65.4 EUR
ACRO123240010 ACRO123240050
Sodio acetato trihidrato 99+%, extra puro
Sodio acetato trihidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071557
Núm. CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Índice Merck: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 %