Ácido nítrico ∼65% in water para análisis

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

124660010 124660025 124665000 124660011 124660026 124660250 124665001
ACRO124660010EA 66.2 EUR
ACRO124660010 ACRO124660025 ACRO124665000 ACRO124660011 ACRO124660026 ACRO124660250 ACRO124665001
Ácido nítrico ∼65% in water para análisis
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,06608

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Sulfated ash ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥65 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR