L(+)-Leucina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
125121000 125125000 125120025
ACRO125121000EA 75.7 EUR
ACRO125121000 ACRO125125000 ACRO125120025
L(+)-Leucina 99%
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 286…288 °C
Densidad: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002617
Núm. CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Índice Merck: 14,05451
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.4 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.5 to 7.0 (1 % in water)
Specific optical rotation +14.5° to +17.3° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)