Ácido 4-oxovalérico 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

125140010 125141000 125142500 125140050
ACRO125140010EA 134 EUR
ACRO125140010 ACRO125141000 ACRO125142500 ACRO125140050
Ácido 4-oxovalérico 98+%
Ácido 4-oxovalérico
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 245…246 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002796
Núm. CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05492

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR