2-Metilbencimidazol 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

126330050 126331000
ACRO126330050EA 33.7 EUR
ACRO126330050 ACRO126331000
2-Metilbencimidazol 98%
2-Metilbencimidazol
Formula: C₈H₈N₂
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175…179 °C
Número MDL: MFCD00005598
Núm. CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR