2-Metil-2-buteno 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene

126490250 126492500
ACRO126490250EA 48.2 EUR
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Metil-2-buteno 99+%
2-Metil-2-buteno
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 39 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –134 °C
Densidad: 0,66 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009276
Núm. CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,00649

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR