Hidrogenosuccinato de metilo 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

127730100 127730250 127731000
ACRO127730100EA 34.4 EUR
ACRO127730100 ACRO127730250 ACRO127731000
Hidrogenosuccinato de metilo 95%
Hidrogenosuccinato de metilo
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 151 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 55…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002788
Núm. CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
GC ≥94 %
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR