Sulfato de bis(2-metilisotiouronio) 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate

127891000 127895000
ACRO127891000EA 34.7 EUR
ACRO127891000 ACRO127895000
Sulfato de bis(2-metilisotiouronio) 98%
Sulfato de bis(2-metilisotiouronio)
Formula: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
MW: 278.38 g/mol
Pto. de fusión: 240…241 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013055
Núm. CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR