Ácido nicotínico (Niacin) 99.5%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico

128290050 128291000 128295000 128290025 128290100
ACRO128290050EA 36.6 EUR
ACRO128290050 ACRO128291000 ACRO128295000 ACRO128290025 ACRO128290100
Ácido nicotínico (Niacin) 99.5%
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 258 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 236…239 °C
Densidad: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 13,06552

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR