2-Nitroanilina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

128350050 128351000 128355000 128350051
ACRO128350050EA 30.6 EUR
ACRO128350050 ACRO128351000 ACRO128355000 ACRO128350051
2-Nitroanilina 98%
2-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 284 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 70…74 °C
Densidad: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007687
Núm. CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06680

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Orange to brown Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR