1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

130140100 130140250 130141000
ACRO130140100EA 63.4 EUR
ACRO130140100 ACRO130140250 ACRO130141000
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato 97%
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Pto. de fusión: 224…225 °C
Densidad: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150061
Núm. CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow to light purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR