Fenazina metosulfato 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: PMS

130160010 130160100 130160250
ACRO130160010EA 90.4 EUR
ACRO130160010 ACRO130160100 ACRO130160250
Fenazina metosulfato 98%
Sulfato de 5-metilfenazinio y metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306.34 g/mol
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00011923
Núm. CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Índice Merck: 12,06185

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Dark yellow to khaki to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 % (0.01g/l H2O, 1cm cell, lambda max 387.5 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR