Difenil sulfóxido 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Phenyl sulphoxide, sulphinyldibenzene

130970250 130971000
ACRO130970250EA 65.9 EUR
ACRO130970250 ACRO130971000
Difenil sulfóxido 97%
Difenil sulfóxido
Formula: C₁₂H₁₀OS
MW: 202.28 g/mol
Pto. Ebullición: 206…208 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002085
Núm. CAS: 945-51-7
EINECS: 213-415-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR