Salicilohidrazida 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Hydroxybenzoic acid hydrazide, Salicylohydrazide, 2-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, Salicylic acid hydrazide, 2-Hydroxybenzohydrazide, 2-Hydroxybenzhydrazide, 2-Hydroxybenzoic hydrazide

132610250 132611000
ACRO132610250EA 60.6 EUR
ACRO132610250 ACRO132611000
Salicilohidrazida 98+%
Salicilohidrazida
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 147…150 °C
Densidad: 1,424 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007599
Núm. CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR