DL-Serina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
132650250 132651000 132655000
ACRO132650250EA 29.3 EUR
ACRO132650250 ACRO132651000 ACRO132655000
DL-Serina 99%
DL-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Densidad: 1,53 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064223
Núm. CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Índice Merck: 13,08534
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)