L-serine methyl ester hydrochloride 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: H-Ser-OMe.HCl

132670050 132670250 132671000
ACRO132670050EA 47.6 EUR
ACRO132670050 ACRO132670250 ACRO132671000
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
L-serine methyl ester hydrochloride

CAS No.: 5680-80-8

Formula: C₄H₉NO₃
MW: 155.58 g/mol
Pto. de fusión: 160…165 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063680
Núm. CAS: 5680-80-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (5% in methanol) clear colorless to almost colorless
Specific optical rotation +3.5° to +5.5° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR