(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

133660100 133660500
ACRO133660100EA 92.2 EUR
ACRO133660100 ACRO133660500
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Formula: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044803
Núm. CAS: 3022-15-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +35° to +45° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR