4-Morfolinacarbaldehido 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 25.5 EUR
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Morfolinacarbaldehido 99+%
4-Morfolinacarbaldehido
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006170
Núm. CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR