Tetracloro-o-benzoquinona 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

137990050 137990250
ACRO137990050EA 70.5 EUR
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetracloro-o-benzoquinona 97%
Tetracloro-o-benzoquinona
Formula: C₆Cl₄O₂
Pto. Ebullición: 312 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 125…129 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001646
Núm. CAS: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR