Tetrametilamonio hidróxido 25% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138351000 138355000 138350025
ACRO138351000EA 47.3 EUR
ACRO138351000 ACRO138355000 ACRO138350025
Tetrametilamonio hidróxido 25% (w/w) in methanol
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24.5 to 26.0 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)