Tiram 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

138480010 138480050 138485000
ACRO138480010EA 118 EUR
ACRO138480010 ACRO138480050 ACRO138485000
Tiram 97%
Tiram
Formula: C₆H₁₂N₂S₄
Pto. Ebullición: 129 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: >145 °C
Densidad: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008325
Núm. CAS: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09510

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥142 °C
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Additional info additive: 0.5 to 2.5% oil
Particle size ≤0.1 % Residue on 150 micron sieve
Ash ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR