Cianoacetato de metilo 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Methyl 2-cyanoacetate

148640010 148642500
ACRO148640010EA 115 EUR
ACRO148640010 ACRO148642500
Cianoacetato de metilo 97%
Cianoacetato de metilo
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Pto. Ebullición: 207
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.12 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00001939
Núm. CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR