Dipropil éter 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Éter dipropílico
150040500
ACRO150040500EA 141 EUR
ACRO150040500
Dipropil éter 99+%
Dipropil éter
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 89
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0.73 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009376
Núm. CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,08042
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %