Cloruro de 4-nitrobenzoilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 29.9 EUR
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
Cloruro de 4-nitrobenzoilo 98%
Cloruro de 4-nitrobenzoilo
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. Ebullición: 202…205 °C (105 mmHg)
Pto. de fusión: 70…74 °C
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007345
Núm. CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06687

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR