Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica, puro indicator

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: 2-(p-(Dimetilamino)fenilazo)benzoato de sodio

151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 79.4 EUR
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica, puro indicator
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Pto. de fusión: ? 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR