Hidroxiurea 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Hidroxicarbamida

151680050 151680250 151681000
ACRO151680050EA 107 EUR
ACRO151680050 ACRO151680250 ACRO151681000
Hidroxiurea 98%
Hidroxiurea
Formula: CH₄N₂O₂
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 142…146 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007943
Núm. CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Índice Merck: 13,04874

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
Titration Iodometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR