3-Nitro-o-toluidina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

152020250 152021000
ACRO152020250EA 56.4 EUR
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidina 97%
3-Nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 305 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 87…91 °C
Densidad: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007731
Núm. CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR