Quinoline-N-oxide hydrate 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Quinoline 1-oxide hydrate

153430050 153430250
ACRO153430050EA 46.7 EUR
ACRO153430050 ACRO153430250
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Quinoline-N-oxide hydrate

CAS No.: 1613-37-2

Formula: C₉H₇NO·xH₂O
MW: 145.16 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149472
Núm. CAS: 198878-42-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Ochre to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water ≤22.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR