2-Amino-5-bromopiridina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

153740050 153740250
ACRO153740050EA 37.4 EUR
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-bromopiridina 97%
2-Amino-5-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006323
Núm. CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR