4-terc-Butilpirocatecol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 37.1 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-terc-Butilpirocatecol 99%
4-terc-Butilpirocatecol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 285 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 53…56 °C
Densidad: 1,049 g/cm³
Pto. de inflamación: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002201
Núm. CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol