trans-Cinnamic acid 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido trans-cinámico

158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 29.3 EUR
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Cinnamic acid 98+%
trans-Cinnamic acid
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Pto. Ebullición: 300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 131…136 °C
Densidad: 1.248 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004369
Núm. CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR