DL-Alanina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

159091000 159095000
ACRO159091000EA 53.1 EUR
ACRO159091000 ACRO159095000
DL-Alanina 99%
DL-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 272…275 °C (desc.)
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064408
Núm. CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Índice Merck: 13,00203

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (C=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR