N-Acetil-L-cisteína 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

160280250 160280500 160280010 160282500
ACRO160280250EA 66.3 EUR
ACRO160280250 ACRO160280500 ACRO160280010 ACRO160282500
N-Acetil-L-cisteína 98%
N-Acetil-L-cisteína
Formula: C₅H₉NO₃S
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109…111 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004880
Núm. CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Índice Merck: 13,00090

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5, phosphate buffer pH 7) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR