Ácido 3-iodobenzoico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

160480100 160480500
ACRO160480100EA 43.7 EUR
ACRO160480100 ACRO160480500
Ácido 3-iodobenzoico 98%
Ácido 3-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 185…189 °C
Densidad: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002496
Núm. CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR