Salicilonitrilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Hidroxibenzonitrilo, o-Hidroxibenzonitrilo

161410050 161410250 161411000
ACRO161410050EA 36.1 EUR
ACRO161410050 ACRO161410250 ACRO161411000
Salicilonitrilo 99%
Salicilonitrilo
Formula: C₇H₅NO
MW: 119.12 g/mol
Pto. Ebullición: 149 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002145
Núm. CAS: 611-20-1
EINECS: 210-259-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR