Isocianato de p-tolilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Isocianato de 4-metilfenilo

162520250 162521000 162520050 162525000
ACRO162520250EA 91.2 EUR
ACRO162520250 ACRO162521000 ACRO162520050 ACRO162525000
Isocianato de p-tolilo 99%
Isocianato de p-tolilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.056 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002029
Núm. CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 3390
ADR: 6.1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR