Ácido 5-metoxisalicilico 98%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-5-metoxibenzoico

163870100
ACRO163870100EA 55.2 EUR
ACRO163870100
Ácido 5-metoxisalicilico 98%
Ácido 5-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002459
Núm. CAS: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR