1-Butanol 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
167691000 167695000 167690025
ACRO167691000EA 54 EUR
ACRO167691000 ACRO167695000 ACRO167690025
1-Butanol 99+% para espectroscopia
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 117,6 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %