4-Benciloxifenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 53.4 EUR
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
4-Benciloxifenol 98%
4-Benciloxifenol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…122 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002333
Núm. CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Índice Merck: 12,06331
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %