Hidroxilamonio cloruro 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 188 EUR
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
Hidroxilamonio cloruro 97%
Hidroxilamonio cloruro
Formula: NH₂OH·HCl
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…158 °C (desc.)
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051089
Núm. CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04853

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR