1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(p-Tolyl)cyclopropanecarboxylic acid
170700100
ACRO170700100EA 50.8 EUR
ACRO170700100
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,2100 g/mol
Pto. de fusión: 109…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066918
Núm. CAS: 83846-66-6
EINECS: 281-043-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 114 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥96.0 %