4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

170810250 170811000
ACRO170810250EA 55.7 EUR
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona 99+%
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
Pto. Ebullición: 420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009044
Núm. CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR