meso-Tetrafenilporfina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 5,10,15,20-Tetrafenil-21H,23H-porfina

171210010 171210050 171210250
ACRO171210010EA 62.4 EUR
ACRO171210010 ACRO171210050 ACRO171210250
meso-Tetrafenilporfina 97%
meso-Tetrafenilporfina
Formula: C₄₄H₃₀N₄
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011680
Núm. CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Blue to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤3 % Chlorin

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR