1-Iodobutano 98% estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

173431000 173435000
ACRO173431000EA 56.4 EUR
ACRO173431000 ACRO173435000
1-Iodobutano 98% estabilizado
1-Iodobutano
Formula: C₄H₉I
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 1,61 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001098
Núm. CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01572

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR