2-Oxociclopentanocarboxilato de etilo 95+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 126 EUR
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
2-Oxociclopentanocarboxilato de etilo 95+%
2-Oxociclopentanocarboxilato de etilo
Formula: C₈H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 224…228 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001412
Núm. CAS: 611-10-9
EINECS: 210-253-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR