Metilcelulosa, 15 cP (2% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
182311000 182312500 182310010
ACRO182311000EA 63.6 EUR
ACRO182311000 ACRO182312500 ACRO182310010
Metilcelulosa, 15 cP (2% H₂O)
Methyl cellulose
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081763
Núm. CAS: 9004-67-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 12 to 18 cP (2 % in water at 20°C)