Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
183820050 183820250
ACRO183820050EA 108 EUR
ACRO183820050 ACRO183820250
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 98%
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008062
Núm. CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl)